Läs mer
2-Thiouracil, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15851401
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851401 500 g 500g
15841401 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15851401 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8211200500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-90-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Specifikationer
Smältpunkt >300°C
MDL-nummer MFCD00006039
Kvantitet 500 g
Synonym 2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 2-Thiouracil