Läs mer
2-Thiouracil, TRC
Produktkod. 30137105
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137105 100 g
30134024 50 mg
30005401 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT375400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-90-2
Molekylformel C4 H4 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-ett
LEDER O=C1NC(=S)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiouracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vikt 128.0044
Procent renhet >95%