missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Thiouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiouridine |
| CAS | 20235-78-3 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(14)7(15)8(16-4)11-2-1-5(13)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=S |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-sulfanylidenepyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.27 |
| Formel vikt | 260.0467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?