Läs mer
2-Thioxanthin, 98+%
Produktkod. 11467224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467224 5 g 5g
11457224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21606.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168,174 g/mol
2-tioxantin används för att hämma MPO (myeloperoxidas).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-tioxantin används för att hämma MPO (myeloperoxidas
).
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2487-40-3
Molekylformel C5H4N4OS
Molekylvikt (g/mol) 168.174
MDL-nummer MFCD00031505
InChI-nyckel XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-3,7-dihydropurin-6-on
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thioxanthine
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 168.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.