Läs mer
2-tioxo-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]-4-tiazolidinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438316
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438316 250 mg 250mg
15418316 1 g 1g
15428316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63447.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 315-08-2 | C10H6F3NOS2 | 277.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 315-08-2
Molekylformel C10H6F3NOS2
Molekylvikt (g/mol) 277.28
MDL-nummer MFCD00126176
InChI-nyckel MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
PubChem CID 278104
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N1C(=O)CSC1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.