Läs mer
2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 74058-68-7 |
| Molekylformel | C11H11NO2S2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S2/c13-10(12-6-7-16-11(12)15)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)N2CCSC2=S |
| IUPAC-namn | benzyl 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vikt | 253.0231 |