Läs mer
2-Thioxotetrahydro-1,3-oxazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10697251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697251 500 mg Glass bottle 500mg
1 options
Produktkod. 10697251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304135000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thioxotetrahydro-1, 3-oxazole
Namnnotering 98%
CAS 5840-81-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Kokpunkt 85.0°C to 91.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H5NOS
MDL-nummer MFCD00125763
Kvantitet 500 mg
Synonym oxazolidine-2-thione, 2-oxazolidinethione, oxazolidinethione, 2-thiooxazolidone, 2-mercapto-2-oxazoline, 2-thioxotetrahydro-1,3-oxazole, unii-6smj3cuw4c, 1,3-oxazolane-2-thione, 6smj3cuw4c, 4,5-dihydro-1,3-oxazole-2-thiol
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
InChI-nyckel UMURLIQHQSKULR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC(=S)N1
IUPAC-namn 1,3-oxazolidine-2-thione
Molekylvikt (g/mol) 103.14
PubChem CID 2733223
Formel vikt 103.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder