Läs mer
2-Thymyloxyethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thymyloxyethanol |
| CAS | 55129-21-0 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3 |
| LEDER | OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.13 |