Läs mer
2-Tymyloxyetanol, TRC
Produktkod. 30457055
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30457055 250 mg
1 options
Produktkod. 30457055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT350360250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Molekylformel C12H18O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
LEDER OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
IUPAC-namn 2-(2-isopropyl-5-metylfenoxi)etan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Formel vikt 194.13