Läs mer
2-Toluidine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Toluidine-d7 |
| CAS | 68408-22-0 |
| Molekylformel | C7 D7 H2 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | o-Toluidine-d7, 1-Amino-2-methylbenzene-d7, 2-Amino-1-methylbenzene-d7, 2-Aminotoluene-d7, 2-Methyl-1-aminobenzene-d7, 2-Methylaniline-d7, 2-Methylbenzenamine-d7, 2-Methylphenylamine-d7, 2-Tolylamine-d7, NSC 15348-d7, o-Aminotoluene-d7, o-Methylaniline-d7, o-Methylbenzenamine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(N)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.196 |
| Formel vikt | 114.1174 |