Läs mer
2-Toluidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Toluidine |
| CAS | 95-53-4 |
| Molekylformel | C7 H9 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Methylbenzenamine, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), o-Toluidine, Benzenamine','2-methyl- (9CI','ACI), 2-Methylbenzenamine (ACI), o-Toluidine (8CI), 1-Amino-2-methylbenzene, 2-Amino-1-methylbenzene, 2-Aminotoluene, 2-Methyl-1-aminobenzene, 2-Methylaniline, 2-Methylphenylamine, 2-Toluidine, 2-Tolylamine, 6-Methylaniline, NSC 15348, o-Aminotoluene, o-Methylaniline, o-Methylbenzenamine, o-Tolylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vikt | 107.0735 |