Läs mer
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol, 95 %
Produktkod. 15432258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432258 250 mg 250mg
15412258 1 g 1g
15422258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55870.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 145214-05-7 | C15H29NOSn | 358,113 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol fungerar som en syntetisk byggsten, som används i Stille koppling
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol fungerar som en syntetisk byggsten, som används i Stille
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145214-05-7
Molekylformel C15H29NOSn
Molekylvikt (g/mol) 358.113
MDL-nummer MFCD06798076
InChI-nyckel YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
PubChem CID 15486183
IUPAC-namn tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Färg Färglös
Densitet 1.71 g/mL
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 358.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.