Läs mer
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine, tech. 80%
Produktkod. p-7027860
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11481387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24911.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17997-47-6
Molekylformel C17H31NSn
Molekylvikt (g/mol) 368.152
MDL-nummer MFCD00052052
InChI-nyckel GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
IUPAC-namn tributyl(pyridin-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densitet 1.15
Kokpunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 479329
Formel vikt 368.15
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.