Läs mer
2-(Tri-n-butylstannyl)tiazol, 96 %
Produktkod. 15427977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427977 5 g 5g
15417977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51090.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 121359-48-6 | C15H29NSSn | 374,174 g/mol
Används som reagens för arylering av tiazol av Stille korskoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reagens för arylering av tiazol av Stille korskoppling.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121359-48-6
Molekylformel C15H29NSSn
Molekylvikt (g/mol) 374.174
MDL-nummer MFCD01319057
InChI-nyckel WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763259
IUPAC-namn tributyl(1,3-tiazol-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Densitet 1.19
Kokpunkt 307 °C till 309 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda.
Formel vikt 374.17
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.