Läs mer
2-(Tri-n-butylstannyl)tiofen, 97 %
Produktkod. 15482298
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482298 5 mL 5ml
15492298 25 mL 25ml
15402308 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55904.AA
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54663-78-4 | C16H30SSn | 373,19 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)tiofenderivat används i Stille reaktion som involverar effektiv kol-kolbindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(Tri-n-butylstannyl)tiofenderivat används i Stille reaktion som involverar effektiv kol-kolbindning.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54663-78-4
Molekylformel C16H30SSn
Molekylvikt (g/mol) 373.19
MDL-nummer MFCD00192513
InChI-nyckel UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl thiophen-2-yl stannane, 2-tributylstannyl thiophene, tributyl 2-thienyl tin, tributyl 2-thienyl stannane, tributyl thien-2-yl stannane, stannane, tributyl-2-thienyl, 2-tri-n-butylstannyl thiophene, tributyl-thiophen-2-yl-stannane, 2-thienyltributyltin
PubChem CID 2779373
IUPAC-namn tributyl(tiofen-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene
Färg Färglös till gul
Densitet 1.175 g/mL
Kokpunkt 155°C (0.1 mmHg)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2788
Formel vikt 373.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.