Läs mer
2-(Tributylstannyl)oxazol, TRC
Produktkod. 30454505
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454505 250 mg
30450707 100 mg
30451399 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773993250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145214-05-7
Molekylformel C15H29NOSn
Molekylvikt (g/mol) 358.11
Synonym 2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
IUPAC-namn Tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1occn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tributylstannyl)oxazole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Formel vikt 359.1271