Läs mer
2-Tributyltin-allyl-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Tributyltin-allyl-1-ol |
| CAS | 84666-30-8 |
| Molekylformel | C15 H32 O Sn |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H5O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;4H,1,3H2; |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)CO |
| IUPAC-namn | 2-tributylstannylprop-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.12 |
| Formel vikt | 348.1475 |