Läs mer
2-(Trikloratetyl)pyrrol, 99+%
Produktkod. 15410559
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410559 25 g 25g
15400559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63718.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 35302-72-8 | C6H4Cl3NO | 212,454 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35302-72-8
Molekylformel C6H4Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 212.454
MDL-nummer MFCD00128757
InChI-nyckel BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
IUPAC-namn 2,2,2-triklor-1-(lH-pyrrol-2-yl)etanon
LEDER C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Smältpunkt 72 °C till 74 °C
Färg Grå
Kvantitet 25 g
Beilstein 135479
Formel vikt 212.46
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.