Läs mer
2-(Trikloracetyl)pyrrol, TRC
Produktkod. 30454126
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454126 5 g
1 options
Produktkod. 30454126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7740855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Molekylformel C6H4Cl3NO
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC-namn 2,2,2-trikloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 212.46
Formel vikt 210.9358