missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Tricosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Tricosanone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H46O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(2)24/h3-22H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 338.3549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?