missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Tricosanone, TRC

Produktkod. 30456754
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456754 100 mg
30451582 1 g
30456522 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT902080100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7320-54-9
Molekylformel C23H46O
Molekylvikt (g/mol) 338.61
IUPAC-namn tricosan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Tricosanone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H46O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(2)24/h3-22H2,1-2H3
Formel vikt 338.3549
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.