Läs mer
2-tridekanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301447
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11301447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01926.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1653-31-2
Molekylformel C13H28O
Molekylvikt (g/mol) 200.37
MDL-nummer MFCD00037601
InChI-nyckel HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
PubChem CID 15449
IUPAC-namn tridekan-2-ol
LEDER CCCCCCCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Tridecanol
Smältpunkt 23°C to 26°C
Densitet 0.83
Kokpunkt 265°C
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
Beilstein 1720217
Formel vikt 200.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.