Läs mer
2-Tridecanone, 98+%
Produktkod. 11439346
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439346 100 g 100g
11429346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19042.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-08-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-08-8
Molekylformel C13H26O
Molekylvikt (g/mol) 198.35
MDL-nummer MFCD00008968
InChI-nyckel CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tridecanone, methyl undecyl ketone, mathyl undecyl kepoje, hendecyl methyl ketone, 2-tridecankje, tridecanone-2, methyl n-undecyl ketone, tridecanone, 2-tridecanone natural, unii-5q35vhx26k
PubChem CID 11622
ChEBI CHEBI:77928
IUPAC-namn tridecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Tridecanone
Smältpunkt 29°C to 31°C
Densitet 0.822
Kokpunkt 133°C to 134°C (10 mmHg)
Flampunkt 122°C (251°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1757402
Formel vikt 198.35
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.