Läs mer
2-(Trifluoroacetyl)thiophene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10585290 1 g 1g
10854161 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434700010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 651-70-7
Molekylformel C6H3F3OS
Molekylvikt (g/mol) 180.15
InChI-nyckel CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
PubChem CID 136464
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-ylethanone
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 163.0°C to 164.0°C
Flampunkt 59°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoroacetyl) thiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.