Läs mer
2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone |
| Densitet | 1.265 |
| Brytningsindex | 1.45 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2259035 |
| Formel vikt | 204.15 |
| Procent renhet | ≥98% |