Läs mer
2-(trifluormetoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712777
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712777 25 g 25g
10463685 50 g 50g
10504704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712777 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01054EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1535-75-7
Molekylformel C7H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 177.126
MDL-nummer MFCD00035959
InChI-nyckel ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
IUPAC-namn 2-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CF3OC6H4NH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 177.12
Procent renhet 97%