Läs mer
2-(Trifluorometoxi)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 1535-75-7 |
| Molekylformel | C7 H6 F3 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenamine','2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(trifluorometoxi)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.12 |
| Formel vikt | 177.0401 |