Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722942 1 g 1g
10667770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 94651-33-9
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.12
MDL-nummer MFCD00042405
InChI-nyckel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-namn 2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 77°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid