Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4228929 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10722942
Brand: Thermo Scientific Acros 433200010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 94651-33-9
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.12
MDL-nummer MFCD00042405
InChI-nyckel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-namn 2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 77°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid