Läs mer
2-(trifluormetoxi)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763663
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10763663 1 g 1g
10412314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00357DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 103008-51-1
Molekylformel C7H4ClF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 260.61
MDL-nummer MFCD00052316
InChI-nyckel JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
IUPAC-namn 2-(trifluormetoxi)bensensulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4SO2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.62
Procent renhet 97%