Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Molekylformel | C7H6F3NO3S |
| MDL-nummer | MFCD01320751 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.19 |
| Procent renhet | 98% |