Läs mer
2-(Trifluorometoxi)bensensulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Molekylformel | C7H6NO3F3S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-(trifluorometoxi)bensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.19 |
| Formel vikt | 241.002 |