Läs mer
2-(Trifluorometoxi)bensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30456585
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456585 5 g
1 options
Produktkod. 30456585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7971585G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Molekylformel C7H6NO3F3S
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-(trifluorometoxi)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 241.19
Formel vikt 241.002