Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10540553
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10540553 1 g 1g
10596785 5 g 5g
10653435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10540553 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00372DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1979-29-9
Molekylformel C8H4F3O3
Molekylvikt (g/mol) 205.11
MDL-nummer MFCD00052325
InChI-nyckel JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
PubChem CID 2777223
IUPAC-namn 2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel CF3OC6H4CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.12
Procent renhet 97%