Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440303
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440303 1 g 1g
11450303 5 g 5g
11424140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11444.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1979-29-9
Molekylformel C8H4F3O3
Molekylvikt (g/mol) 205.11
MDL-nummer MFCD00052325
InChI-nyckel JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
PubChem CID 2777223
IUPAC-namn 2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (Trifluoromethoxy)benzoic acid
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2645481
Formel vikt 206.12
Procent renhet 98%