Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11468937
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11468937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20557.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175205-64-8
Molekylformel C8H9F3NO
Molekylvikt (g/mol) 192.16
MDL-nummer MFCD00085176
InChI-nyckel FYXMMFFZMQMXCQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-trifluoromethoxy benzylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluoromethoxybenzylamine, o-trifluoromethoxybenzyl amine, 1-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluormethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, pubchem4432
PubChem CID 2777251
IUPAC-namn [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
LEDER [NH3+]CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Kokpunkt 77°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.4531
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 9257237
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 191.15
Procent renhet 97%