Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene |
| CAS | 1644-88-8 |
| Molekylformel | C7H4F3NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-nitroanisole, 1-Nitro-2-[(trifluoromethyl)oxy]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-4-2-1-3-5(6)11(12)13/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.11 |
| Formel vikt | 207.0143 |