Läs mer
2-(trifluormetoxi)fenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole |
| Formel vikt | 219.19 |
| Procent renhet | 97% |