Läs mer
2-(trifluormetoxi)fenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285594
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10285594 25 g 25g
10119382 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285594 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01674EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-33-1
Molekylformel C8H4F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 219.18
MDL-nummer MFCD00220860
InChI-nyckel ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777336
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-(trifluormetoxi)bensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.3540g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Formel vikt 219.19
Procent renhet 97%