Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11460378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460378 1 g 1g
11470378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24542.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220239-67-8
Molekylformel C9H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 220.147
MDL-nummer MFCD00236325
InChI-nyckel QFLBBLZROQPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethoxy, pubchem7379, acmc-209wg4, ksc495e8p, rarechem al bo 0857, 2-trifluoromethoxyphenylacetic acid
PubChem CID 2777313
IUPAC-namn 2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.15
Procent renhet 98%