Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7047901
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309945 1 g 1g
11319945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19910.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137218-25-8
Molekylformel C9H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 201.15
MDL-nummer MFCD00236326
InChI-nyckel OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-triflnoromethoxybenzyl cyanide, 2-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 1 2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethoxy benzyl cyanide, 2-trifluoromethoxybenzylcyanide, 2-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethoxy
PubChem CID 2777321
IUPAC-namn 2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Densitet 1.28
Kokpunkt 222°C to 223°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 201.15
Procent renhet 98%