missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid |
| CAS | 175278-21-4 |
| Molekylformel | C9H5O5F3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.13 |
| Formel vikt | 250.0089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?