Läs mer
2-(Trifluorometoxi)tereftalsyra (>85 %), TRC
Produktkod. 30457169
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30457169 500 mg
1 options
Produktkod. 30457169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790913500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid
CAS 175278-21-4
Molekylformel C9H5O5F3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1
IUPAC-namn 2-(trifluorometoxi)tereftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 250.13
Formel vikt 250.0089