missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide |
| CAS | 345-38-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H8 F3 N O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO2S/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)20(12,18)19/h1-7,17H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-dioxide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?