Läs mer
2-(trifluormetyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 12045400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12045400 1 g 1g
12055400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12045400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446560010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 51310-54-4
Molekylformel C9H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 185.15
InChI-nyckel QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
PubChem CID 10932124
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)-lH-indol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Smältpunkt 107 °C till 109 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.15
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.