Läs mer
2-trifluormetyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468929
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468929 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15468929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10888.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-52-8 | C4H7F3O | 128.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Trifluoromethyl-2-propanol
CAS 507-52-8
Densitet 1.17
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Odör Recognizable
Molekylformel C4H7F3O
Brytningsindex 1.34
MDL-nummer MFCD00014391
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1736196
Synonym 2-trifluoromethyl-2-propanol, 2-trifluoromethylpropanol-2, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro-2-methyl, 2-trifluormethyl-2-propanol, acmc-1aya6, 2,2,2-trifluoro-tert-butanol, dimethyl trifluoromethyl methanol, 2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1-methyl-1-trifluoromethyl-ethanol
InChI-nyckel OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-2-metylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 128.09
PubChem CID 68182
Formel vikt 128.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.