Läs mer
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15751749 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15751749 250 mg 250mg
15741749 1 g 1g
2 options
Produktkod. 15751749
Brand: Thermo Scientific Acros 454422500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1311254-51-9
Molekylformel C7H8F3N3·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 264.08
InChI-nyckel NWCODVVXJNWZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine dihydrochloride, 2-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine dihydrochloride
PubChem CID 56845330
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine;dihydrochloride
LEDER C1CN2C=C(N=C2CN1)C(F)(F)F.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride
Smältpunkt 223.0°C to 226.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.08
Procent renhet 95%