Läs mer
2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 12025410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12025410 5 g 5g
12015410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12025410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 131747-42-7
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD02180819
InChI-nyckel OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
PubChem CID 14761453
IUPAC-namn 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.11
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.