Läs mer
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11424953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424953 25 g 25g
11404953 1 g 1g
11414953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12248.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17408-14-9
Molekylformel C9H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 188.149
MDL-nummer MFCD00000378
InChI-nyckel FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 87095
IUPAC-namn 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Smältpunkt 15°C to 17°C
Densitet 1.255
Kokpunkt 163°C to 165°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4595
Kvantitet 25 g
Beilstein 2259035
Formel vikt 188.15
Procent renhet ≥97%