Läs mer
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10685852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10685852 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10685852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 17408-14-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2500g/mL
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H7F3O
Linjär formel CF3C6H4COCH3
Brytningsindex 1.4584 to 1.4604
MDL-nummer MFCD00000378
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
InChI-nyckel FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 188.149
PubChem CID 87095
Formel vikt 188.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.